Merck
C81217
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1-フェニル-1-プロペン
97%
別名:
3-フェニルアリルブロミド, シンナミルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
197.07
Beilstein:
605833
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI Key
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C81217-25G:
C81217-5G:
C81217-VAR:
C81217-100G:
C81217-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)