Merck
337528
Sigma-Aldrich
アリルブロミド
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
別名:
3-ブロモ-1-プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
120.98
Beilstein:
605308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.2 (vs air)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
554 °F
含みます
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
expl. lim.
7.3 %
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アリルブロミドは次の用途に使用されます:
  • 鈴木カップリング反応による立体定義されたアリル化アレーンの合成。
  • アルデヒドとケトンのBarbier型アリル化反応。{17]
  • 生物学的および薬学的検体に対する選択的トリプトファンアッセイで用いる、ナノ構造化分子刷り込みポリマーを合成するためのモノマーである、1-1-(アリルオキシ)-4-ニトロベンゼンの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
337528-BULK:
337528-1L:4548173988061
337528-250ML:4548173988078
337528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A tryptophan assay based on the glassy carbon electrode modified with a nano-sized tryptophan-imprinted polymer and multi-walled carbon nanotubes
Alizadeh T and Amjadi S
New. J. Chem., 41(11), 4493-4502 (2017)
Catalyst-Free Suzuki-Type Coupling of Allylic Bromides with Arylboronic Acids
Scrivanti A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(2), 264-268 (2012)
Marcel S F Lie Ken Jie et al.
Lipids, 38(12), 1293-1297 (2004-02-12)
A methylene-interrupted C18 keto-acetylenic fatty ester (methyl 12-oxo-9-octadecynoate) was obtained from methyl ricinoleate by bromination-dehydrobromination followed by oxidation. Reaction of methyl 12-oxo-9-octadecynoate with bis(benzonitrile) palladium(II) chloride, allyl bromide, or methyl-allyl bromide furnished methyl 8-[5-hexyl-3-allyl-furan-2-yl]-octanoate (1, 56%) or methyl 8-15-hexyl-3-(2-methyl-allyl)-furan-2-yl]-octanoate (2
Design and synthesis of modular oxazoline ligands for the enantioselective chromium-catalyzed addition of allyl bromide to ketones.
Jeremie J Miller et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(10), 2752-2753 (2007-02-21)
Terra D Haddad et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 642-649 (2009-12-24)
We report a simple, efficient, and general method for the indium-mediated enantioselective allylation of aromatic and aliphatic aldehydes and ketones under Barbier-type conditions in a one-pot synthesis affording the corresponding chiral alcohol products in very good yield (up to 99%)