Merck
A30702
Sigma-Aldrich
アリルクロリド
reagent grade, 98%
別名:
3-クロロ-1-プロペン, クロラリレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
76.52
Beilstein:
635704
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
expl. lim.
11.2 %
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化アリルは、次の物質を調製する際に反応物として使用できます。
  • in situ生成ベンザインのアリルアルキニル化による1-アリル-2-アルキニルベンゼン誘導体の調製。
  • ルテニウム触媒を用いて脂肪酸メチルエステルと反応させて行うα,ω-二官能基性中間体の調製。
  • カルボニル化合物のSn/I2触媒バルビエ型アリル化反応によるホモアリルアルコールの調製。
その他情報
カタログ番号A30702-4X1Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトルA30702-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-25.6 °F
引火点(℃)
-32 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A30702-BULK:
A30702-1L:4548173946818
A30702-500ML:4548173946825
A30702-2.5L:
A30702-VAR:
A30702-4X1L:
A30702-2L:
A30702-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Airong Xu et al.
Scientific reports, 9(1), 11518-11518 (2019-08-10)
The utilization of cellulose in industrial applicat is of great significance to sustainable development of human society and reducing dependence on dwindling fossil resources. Nevertheless, this utilization of cellulose has actually been limited due to its insolubilization. Here, novel solvents
Sn/I2 Mediated allylation of carbonyl compounds with allyl (crotyl) halide in water
Zhou Y, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11(1), 142-153 (2008)
Cross-metathesis reactions of allyl chloride with fatty acid methyl esters: Efficient synthesis of a, ?-difunctional chemical intermediates from renewable raw materials.
Jacobs T, et al.
Applied Catalysis A: General, 353(1), 32-35 (2009)
Palladium-Catalyzed Allylalkynylation of Benzynes: A Highly Efficient Route to Substituted 1-Allyl-2-alkynylbenzenes
Jeganmohan M and Cheng C-H
Organic Letters, 6(16), 2821-2824 (2004)
Airong Xu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-15)
Cellulose is the most abundant natural biopolymer, with unique properties such as biodegradability, biocompability, nontoxicity, and so on. However, its extensive application has actually been hindered, because of its insolubility in water and most solvents. Herein, highly efficient cellulose solvents