Merck
177989
Sigma-Aldrich
クロロギ酸イソブチル
98%
別名:
IBCF, クロロギ酸イソブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
136.58
Beilstein:
956590
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.33 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
128.8 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロギ酸イソブチル(IBCF)は、ペプチド試薬として使用されます。オリゴヌクレオチド合成で、IBCFはデオキシリボシドの5′-ヒドロキシル機能を遮断します。縮合試薬としても機能します。
アプリケーション
  • タウリンの揮発性誘導体の調製とガスクロマトグラフィーによる尿中タウリンの定量への応用:ガスクロマトグラフィー分析用のタウリン揮発性誘導体の調製におけるクロロギ酸イソブチルの有用性を示し、臨床生化学における方法論の進歩をもたらしました(Masuoka et al., 1989)。
  • チミジル酸合成酵素を阻害するキナゾリン系葉酸代謝拮抗薬:N10-プロパルギル-5,8-ジデアザ葉酸の 4 つのオリゴ(L-γ-グルタミル)抱合体の合成とその酵素阻害:この論文では、医薬品化学および薬剤開発において関連するクロロギ酸イソブチルなどの技術を使用して、キナゾリン葉酸代謝拮抗薬の合成と生物学的活性を調査しています(Pawelczak et al., 1989)。
  • 混合無水物法によるペプチドとタンパク質キャリアの結合:ペプチドとタンパク質の結合にクロロギ酸イソブチルを使用する新しい技術について考察しています。この技術は、バイオコンジュゲート化学やワクチン開発に役立ちます(Samokhin & Filimonov, 1985)。
  • C9-N10 ブリッジ領域で変化した葉酸アナログ。18.11-オキサホモアミノプテリンおよび関連化合物の合成と抗腫瘍評価:癌研究のための葉酸アナログの合成におけるクロロギ酸イソブチルの役割を調査し、その治療化学における重要性を示しています(Nair et al., 1981)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177989-BULK:
177989-100G:
177989-25G:
177989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Wang et al.
Journal of chromatography. A, 663(1), 71-78 (1994-03-04)
The one-step ethyl chloroformate derivatization of amino acids in an aqueous medium is extended with the use of a variety of alkyl chloroformate reagents. This provides a new and convenient procedure for preparing esters with different alkoxy groups. A new
Isobutyl Chloroformate
Ray T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 617, 191-191 (1993)
A new family of highly potent inhibitors of microbes: synthesis and conjugation of elastin based peptides to piperazine derivative
Suhas R, et al.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 18(2), 89-98 (2012)
Comparative Study of Selected Coupling Reagents in Dipeptide Synthesis
Joseph Dudash, et al.
Synthetic Communications, 23, 3, 349-346 (1993)