Merck
8.00881
Sigma-Aldrich
クロロギ酸エチル
for synthesis
別名:
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
385653
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
208-778-5
NACRES:
NA.22
bp:
93 °C (lit.)
蒸気圧:
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
蒸気密度
3.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C
842 °F
有効性
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.7-12.6 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
-81 °C
−81 °C (lit.)
転移温度
flash point 16 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
合成用
アプリケーション
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8008819999:
8008810000:
8008811000:
8008819025:
8008810250:
IN28008810500:
8008810100:
試験成績書(COA)