Merck
155071
Sigma-Aldrich
アジドトリメチルシラン
95%
別名:
トリメチルシリルアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiN3
CAS番号:
分子量:
115.21
Beilstein:
1903730
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
eCl@ss:
39100709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
52-53 °C/175 mmHg (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChI Key
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アジドトリメチルシラン(TMSN3)は無色、安定な有機シラン試薬です。また、高温では非常に遅い分解を示します。 これは、非常に一般的に用いられるアジド供給源であり、アミノトリアゾール配位子の合成に使用されています。アジドトリメチルシランは、NaN3のジエチレングリコールジメチルエーテル攪拌溶液にクロロトリメチルシランを添加することにより、簡単に合成できます。
アプリケーション
アジドトリメチルシランは、以下に使用できます。
  • 有機金属化学気相成長法によるGaNナノワイヤー調製用の窒素前駆体。
  • Li-O2電池の電解質添加剤。TMSN3を添加すると、頑健な固体電解質界面が形成されます。
  • テトラゾール、フラーレニルアジドおよびα-アジドオキシム合成での効率的な試薬。
  • アルコールおよびフェノールのO-トリメチルシリル化におけるシリル化剤。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155071-10G:
155071-BULK:
155071-50G:
155071-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 106-106 (1988)
Azidotrimethylsilane
Li, B. L.
Synlett, 23(10), 1554-1555 (2012)
Covalent functionalization of epitaxial graphene by azidotrimethylsilane
Choi, Junghun, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(22), 9433-9435 (2009)
James T Goettel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(5), 1136-1143 (2019-11-30)
A cyclic (alkyl)(amino)carbene (CAAC) has been shown to react with a covalent azide similar to the Staudinger reaction. The reaction of Me CAAC with trimethylsilyl azide afforded the N-silylated 2-iminopyrrolidine (Me CAAC=NSiMe3 ), which was fully characterized. This compound undergoes
Journal of the American Chemical Society, 116, 4501-4501 (1994)
資料
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
クリックケミストリーのための高分子末端へのアジド基とアルキン基の導入について、具体例を示しています。
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.