アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
180 °C (dec.) (lit.)
官能基
azide
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H5N3O4S/c8-9-10-15(13,14)6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
OWULJVXJAZBQLL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
抗炎症薬の合成
アジドのアミド化
チオ酸類のアジドとの反応
水中でのアジドの化学選択的水素化ホウ素ナトリウム還元
以下の用途に用いる試薬です。
光Stevens転位
コバルト触媒による第三級アジドの合成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340138-VAR:
340138-BULK:
340138-1G:
340138-2.5G:
資料
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.