Merck
252700
Sigma-Aldrich
4-(クロロスルホニル)安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSO2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
220.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
233-235 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(クロロスルホニル)安息香酸は、ポリマー結合の移動水素化酵素および4-(カルボキシメチル-スルファモイル)-ベンゾイルアデノシンの調製に使用されました。また、γ-シクロデキストリンのスルホン化における試薬としても使用されました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
252700-5G:
252700-BULK:
252700-25G:
252700-VAR:
252700-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nguyen-Hai Nam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(22), 5753-5766 (2004-10-23)
A number of Src SH2 domain inhibitors enhance the kinase catalytic activity by switching the closed inactive to the open active conformation. ATP-phosphopeptide conjugates were designed and synthesized as Src tyrosine kinase inhibitors based on a tetrapeptide sequence pTyr-Glu-Glu-Ile (pYEEI)
Mono-6-(O-2, 4, 6-triisopropylbenzenesulfonyl)-?-cyclodextrin, a novel intermediate for the synthesis of mono-functionalised ?-cyclodextrins.
Palin R, et al.
Tetrahedron Letters, 42(50), 8897-8899 (2001)
Synthesis and evaluation of a chiral heterogeneous transfer hydrogenation catalyst.
Bayston DJ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2015-2018 (1998)