アッセイ
95%
官能基
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-スルホ安息香酸カリウム塩は、ポリ(ブチレンテレフタレート)(PBT)ナノコンポジットの合成で粘土剥離を改善する挿入化合物として使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310638-BULK:
310638-250G:
310638-VAR:
310638-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eur. Polymer J., 45(1), 70-78 (2009)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8756-8772 (2019-05-24)
Nine uranyl ion complexes have been synthesized using two kinds of sulfonate-containing ligands, i.e. 2-, 3- and 4-sulfobenzoic acids (2-, 3- and 4-SBH2), which include additional carboxylic donors, and p-sulfonatocalix[4]arene (H8C4S), with additional phenolic groups, and [Ni(cyclam)]2+, [Cu(R,S-Me6cyclam)]2+ or PPh4+
Saccharin: para forms of some impurities are not mutagenic in Salmonella typhimurium.
Food and cosmetics toxicology, 18(4), 453-453 (1980-08-01)