Merck
172553
Sigma-Aldrich
4,5-ジヒドロキシ-1,3-ベンゼンジスルホン酸 二ナトリウム塩 一水和物
97%
別名:
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
332.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,5-ジヒドロキシ-1,3-ベンゼンジスルホン酸二ナトリウム塩一水和物は、ビタミンEと構造的に類似の抗酸化化合物です。
アプリケーション
4,5-ジヒドロキシ-1,3-ベンゼンジスルホン酸二ナトリウム塩一水和物は、種々の生物学的過程における活性酸素種(ROS)の役割を評価するためのスーパーオキシドアニオンスカベンジャーとして使用することができます。
鉄、マンガン、チタン及びモリブデンの比色試薬。錯化剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
172553-VAR:
172553-25G:
172553-BULK:
172553-100G:
172553-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helvetica Chimica Acta, 34, 528-528 (1951)
The complement component C5a is present in human coronary lesions in vivo and induces the expression of MMP-1 and MMP-9 in human macrophages in vitro.
Speidl WS, et al.
Faseb Journal, 25(1), 35-44 (2011)
Cisplatin and oxaliplatin toxicity: importance of cochlear kinetics as a determinant for ototoxicity.
Hellberg V, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(1), 37-47 (2009)
Dan J M Nguyen et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(1), 105-117 (2019-10-20)
Cisplatin resistance is a major barrier in the effective treatment of lung cancer. Cisplatin-resistant (CR) lung cancer cells do not primarily use glucose but rather consume amino acids such as glutamine and tryptophan (Trp) for survival. CR cells activate the
Minjie Zhang et al.
Nature communications, 12(1), 2344-2344 (2021-04-22)
Direct determination of RNA structures and interactions in living cells is critical for understanding their functions in normal physiology and disease states. Here, we present PARIS2, a dramatically improved method for RNA duplex determination in vivo with >4000-fold higher efficiency