Merck
A90004
Sigma-Aldrich
アントラキノン
97%
別名:
1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O2
CAS番号:
分子量:
208.21
Beilstein:
390030
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.16 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 190 °C)
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI Key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アントラキノン(AQ)は以下の用途に使用することができます:
  • 9,10-アントラキノン-2,6-ジスルホン酸、二ナトリウム塩(AQ-2,6)および9,10-アントラキノン-2-スルホン酸、一ナトリウム塩(AQ-2)などの水溶性アントラキノン誘導体の合成。これらのAQ誘導体は、Becherプロセスでの曝気用のレドックス触媒として有用です。
  • ポリ(4-ビニルピリジニウム)硫酸水素塩(P(4-VPH)HSO4)触媒の酸強度を決定するための指標。
  • パルプ化触媒。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A90004-BULK:
A90004-250G:
A90004-VAR:
A90004-500MG:
A90004-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The application of anthraquinone redox catalysts for accelerating the aeration step in the becher process.
Bruckard WJ, et al.
Hydrometallurgy, 73(1-2), 111-121 (2004)
Anthraquinone-A review of the rise and fall of a pulping catalyst.
Hart PW and Rudie AW
Tappi Journal, 13(10), 23-31 (2014)
Preparation, characterization and use of poly (4-vinylpyridinium) hydrogen sulfate salt as an eco-benign, efficient and reusable solid acid catalyst for the chemoselective 1, 1-diacetate protection and deprotection of aldehydes.
Khaligh NG and Shirini F
J. Mol. Catal. A: Chem., 348(1-2), 20-29 (2011)
Emilio M Ungerfeld et al.
Microorganisms, 8(6) (2020-05-30)
Ameliorating methane (CH4) emissions from ruminants would have environmental benefits, but it is necessary to redirect metabolic hydrogen ([H]) toward useful sinks to also benefit animal productivity. We hypothesized that inhibiting rumen methanogenesis would increase de novo synthesis of microbial
C Ma et al.
Journal of applied microbiology, 112(5), 883-891 (2012-03-06)
To isolate an alkaliphilic bacterium and to investigate its ability of extracellular reduction. An alkaliphilic and halotolerant humus-reducing anaerobe, Bacillus pseudofirmus MC02, was successfully isolated from a pH 10·0 microbial fuel cell. To examine its ability of extracellular reduction, AQDS