アッセイ
≥97%
フォーム
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンゼン-1,2-ジスルホン酸カリウムは、水酸化カリウムと反応することにより、1-フェノラート-4-ジスルホン酸カリウムを合成するために使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3159-BULK:
B3159-VAR:
B3159-1G:
B3159-10G:
B3159-500G:
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)