Merck
142794
Sigma-Aldrich
5-スルホイソフタル酸 ナトリウム塩
95%
別名:
3,5-ジカルボキシベンゼン-1-スルホン酸ナトリウム, 5-スルホイソフタル酸ナトリウム, 5-スルホイソフタル酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
268.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Na/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
5-スルホイソフタル酸ナトリウム塩は、触媒、ガス貯蔵、磁気材料、発光などのさまざまな用途で使用できるスルホン酸カルボキシレートリガンドです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
142794-1KG:
142794-100G:
142794-500G:
142794-BULK:
142794-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, Structure, Luminescent and Thermal Properties of Ytterbium (III) and Dysprosium (III) Complexes with 5-Sulfoisophthalic Acid Sodium Salt
Wu G, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 637(5), 602-607 (2011)
Synthesis, Structure, and Physical Properties of a Barium Complex with 5-Sulfoisophthalic Acid Sodium Salt
Wu G, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 637(5), 596-601 (2011)
Cressa Ria P Fulong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(24), 7905-7915 (2018-02-16)
Discrete metal-organic polyhedra (MOPs) containing copper(ii), palladium(ii), and iron(ii) nodes were synthesized as fillers for mixed-matrix materials (MMMs) with a polyvinylidine fluoride (PVDF) polymer phase and contrasted against an MMM containing a metal-organic framework, MOF-5. When a given MOP was