Merck
I19209
Sigma-Aldrich
イソフタル酸
99%
別名:
ベンゼン-1,3-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
166.13
Beilstein:
1909332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
1198 °F
mp
341-343 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソフタル酸は、以下を調製するための反応物質として使用できます:
  • 熱固相重合反応によるm-フェニレンジアミンとの重縮合によるポリ(m-フェニレンイソフタルアミド)。
また、以下を合成するための配位子としても使用できます:
  • 水熱合成法とソノケミカル法による金属配位高分子。
  • 熱分解法により結晶性四環系ZrO2を調製するための前駆体として用いられる、イソフタル酸-ジルコニウム(IV)ナノコンポジット。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I19209-2KG:
I19209-500G:
I19209-VAR:
I19209-BULK:
I19209-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of tetragonal zirconium oxide nanocrystals from isophthalic acid-zirconium (IV) nanocomposite as a new precursor
Ranjbar M, et al.
International Journal of Nanoscience, 8(4), 191-196 (2012)
Bo Xiao et al.
Nature chemistry, 1(4), 289-294 (2009-07-01)
Metal organic frameworks (MOFs) are among the most exciting materials discovered recently, attracting particular attention for their gas-adsorption and -storage properties. Certain MOFs show considerable structural flexibility in response to various stimuli. Although there are several examples of 'breathing' MOFs
Sonochemical synthesis of two nano-sized nickel (II) coordination polymers derived from flexible bis (benzimidazole) and isophthalic acid ligands
Li Jun-Xuan, et al.
Polyhedron, 160, 92-100 (2019)
Jörg Lincke et al.
Inorganic chemistry, 51(14), 7579-7586 (2012-07-04)
An isomorphous series of 10 microporous copper-based metal-organic frameworks (MOFs) with the general formulas (∞)(3)[{Cu(3)(μ(3)-OH)(X)}(4){Cu(2)(H(2)O)(2)}(3)(H-R-trz-ia)(12)] (R = H, CH(3), Ph; X(2-) = SO(4)(2-), SeO(4)(2-), 2 NO(3)(2-) (1-8)) and (∞)(3)[{Cu(3)(μ(3)-OH)(X)}(8){Cu(2)(H(2)O)(2)}(6)(H-3py-trz-ia)(24)Cu(6)]X(3) (R = 3py; X(2-) = SO(4)(2-), SeO(4)(2-) (9, 10)) is presented
Zafer Üstündağ et al.
The Analyst, 136(7), 1464-1471 (2011-02-16)
The scope of this study is to modify a Surface Plasmon Resonance (SPR) sensor slide with isophthalic acid to evaluate the possible application on the detection of copper(II) ions in aqueous media by total internal reflection ellipsometry. A gold sensor