蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
自己発火温度
925 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: ~0.017 g/L at 25 °C
密度
1.58 g/cm3 at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
- ポリエステルの一種であるポリ(ブチレンテレフタレート)(PBT)の合成に用いられるモノマーとして、自動車部品、繊維工業、包装材料、電気・電子部品などさまざまな分野で使用されています。
- コバルト(II)金属–有機骨格(MOF)の合成における有機リガンドとして。MOFは電気化学的エネルギー貯蔵、触媒、オプトエレクトロニクス、および水処理に利用されています。
- テレフタル酸(TPA)は、ポリエステル繊維、非繊維分野、PETボトル、合成香料、医薬品の製造など、さまざまな用途のために、バイオベース素材から合成されます。
- テレフタル酸は、金属有機フレームワーク(MOF)の調製においてリンカー分子として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185361-10KG:
185361-5G:4548173929484
185361-VAR:
185361-500G:4548173929477
185361-BULK:
185361-100G:4548173929460
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
可溶性SBU前駆体を用いた金属有機構造体(MOF)の結晶工学についてご紹介します。
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。