Merck
225266
Sigma-Aldrich
ビフェニル-4,4′-ジカルボン酸
97%
別名:
4-(4-propan-2-yloxycarbonylphenyl)benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CC6H4C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
242.23
Beilstein:
523308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid(BPDC)は、芳香族ジカルボン酸として知られるモノマーのクラスに属しています。優れた熱安定性を示すBPDC系ポリマーの作製に使用され、高温耐性が要求される用途に適したものとなっています。これらのポリマーは低誘電率および高破壊強度により高い電気絶縁特性も示します。電気・電子工業において、絶縁、封入、高性能電子デバイスの製造に用途が見いだされています。
アプリケーション
Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acidは以下の用途に使用できます:
  • 電子工業、光学デバイス、自動車、繊維などに応用可能な液晶ポリマーの開発に有用なネマチック芳香族ポリエステルの合成における重要な成分として。
  • ガス貯蔵、触媒、センシング、および分離技術などの分野において広範な用途のある金属有機構造体(MOF)合成のリンカーまたは配位子として。
  • 生物活性を有するさまざまな医薬化合物および物質の合成のための生物医学的用途における構成要素として。また、化学的性質から薬物送達システムや生体材料の開発にも利用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225266-VAR:
225266-5G:
225266-25G:
225266-BULK:
225266-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eugene R Zubarev et al.
Organic letters, 8(7), 1367-1370 (2006-03-28)
[reaction: see text] We describe a synthesis of a dendrimer-like amphiphile containing a flat rigid core and 12 hydrophobic and hydrophilic arms. We employ a modular approach based on stepwise protection chemistry starting from simple building blocks. The key feature
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。