Merck
251917
Sigma-Aldrich
スルファニル酸
ACS reagent, 99%
別名:
4-アミノベンゼンスルホン酸, アニリン-4-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
173.19
Beilstein:
908765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
形状
powder
強熱残分
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルファニル酸のジアゾニウム塩は、o-アニスアルデヒド、オレンジ I およびオレンジ II などのアゾ染料の調製に用いられることがあります。また、臭素化とそれに続く脱スルホン化を通して 2,6-ジブロモアニリンの調製に用いられることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251917-25G:
251917-100G:
251917-BULK:
251917-500G:
251917-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1,2-AMINONAPHTHOL HYDROCHLORIDE
Conant JB, et al
Organic Syntheses, 17, 9-9 (1937)
2,6-DICHLOROANILINE AND 2,6-DIBROMOANILINE
Seikel MK
Organic Syntheses, 24, 47-47 (1944)
o-ANISALDEHYDE
Sisti AJ
Organic Syntheses, 44, 4-4 (1964)
Adsorption of essential micronutrients by carbon nanotubes and the implications for nanotoxicity testing.
Lin Guo et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(6), 721-727 (2008-05-28)
Kinetic, mechanistic and spectral studies for the oxidation of sulfanilic acid by alkaline hexacyanoferrate (III).
Farokhi SA and Nandibewoor ST.
Tetrahedron, 59(38), 7595-7602 (2003)