Merck
N9005
Sigma-Aldrich
1-ナフチルアミン
97%
別名:
α-ナフチルアミン, 1-アミノナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7NH2
CAS番号:
分子量:
143.19
Beilstein:
386133
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
light tan to purple
bp
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI Key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ナフチルアミンはアミノ基によって置換されるナフタレンであり、新しいアゾ染料の合成における検出試薬として使用される有機染料です。
アプリケーション
クラスリン阻害剤Pitstop-2(ピットストップ-2)の不活性アナログであるPitnot-2(ピットノット-2)の合成に、1-ナフチルアミンが使用されています
これは以下を合成するための出発物質としても使用できます:
  • ロジウム触媒による様々な官能化オレフィンの不斉水素化に使用するための新規キラルホスフィン-ホスホロアミダイト配位子である[(S)-HY-Phos]
  • N-(ナフタレン-1-イル)ピコリンアミド。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N9005-250G:4548173230269
N9005-VAR:
N9005-BULK:
N9005-25G:4548173230252
N9005-1KG:4548174010143
N9005-100G:4548173230276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cobalt?Catalyzed, Aminoquinoline?Directed C (sp2)- H Bond Alkenylation by Alkynes.
Grigorjeva L and Daugulis O
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(38), 10373-10376 (2014)
Novel chiral phosphine-phosphoramidite ligands derived from 1-naphthylamine for highly efficient Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation.
Yu S B, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(15), 1862-1866 (2008)
Synthesis of dis-azo black dyes for electrowetting displays
Chiang Y, et al.
Journal of Materials Science and Engineering. B, 177, 1672-1677 (2012)
Synthesis of the Pitstop family of clathrin inhibitors.
Robertson M J, et al.
Nature Protocols, 9(7), 1592-1592 (2014)
T C VandenBoer et al.
Journal of chromatography. A, 1618, 460843-460843 (2020-01-14)
A rapid separation and quantitation of the stereoisomer amino sugars glucosamine, galactosamine, and mannosamine, along with muramic acid, is needed. These compounds, when their quantities are accurate, can be used to understand the origin and fate of natural organic matter