安全性情報
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
別名:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO3S
CAS番号:
分子量:
173.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
>400 °C
有効性
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
溶解性
water: 10 g/L at 20 °C
密度
1.485 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1