安全性情報
8.22285
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
別名:
Sodium nitrite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO2
CAS番号:
分子量:
69.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
NACRES:
NA.22
品質水準
有効性
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
820 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体