Merck
1.02539
Supelco
Cobalt(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Cobalt(II) chloride hexahydrate, Cobalt dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Co · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-589-4
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0% (complexometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
766 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
密度
1.92 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1250 kg/m3
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Nitrogen, Cobalt Co-doped Fluorescent Magnetic Carbon Dots: Cobalt(II) chloride hexahydrate is utilized in synthesizing nitrogen and cobalt co-doped fluorescent magnetic carbon dots. These innovative materials serve as ratiometric fluorescent probes for the detection of cholesterol and uric acid in human blood serum, demonstrating a significant application in medical diagnostics and research (Huang S et al., 2019).
関連事項
Replaces: CX1800
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.010 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1025398889:
1025390250:
1025390100:
1025390000:
NAPE1025390250:
1025399999:
試験成績書(COA)