Merck
1.02733
Supelco
Copper(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Cu · 2H2O
CAS番号:
分子量:
170.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (iodometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
757 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
598 °C
溶解性
757 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1070 kg/m3
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
N: ≤0.003%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.004%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Chitosan-based film supported copper nanoparticles: A potential and reusable catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds.: This study investigates the application of copper(II) chloride dihydrate in the development of chitosan-based films embedded with copper nanoparticles, which serve as an effective and reusable catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds. The process highlights the potential of copper(II) chloride dihydrate in catalytic applications within analytical chemistry, providing a sustainable approach to chemical reactions (de Souza JF et al., 2017).
関連事項
Replaces: CX2150; CX2150-1; CX2150-5
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 3.8
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.004 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph. Eur.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1027339999:
1027331000:
1027330507:
1027332507:
1027330250:
1.02733.1000DISC:
1027330000:
1.02733.1000A:
試験成績書(COA)