Merck
459097
Sigma-Aldrich
塩化銅(II) 二水和物
99.999%
別名:
塩化第二銅 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
170.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999%
フォーム:
solid
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.999%
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
無水塩化銅をアセトニトリル中で還流するとセミカルバゾンをカルボニル化合物へ化学選択的に加水分解できます。無水塩化銅はt-ブチルジメチルシリル(TBDMS)を効率的に開裂させるための触媒として用いられることがあります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459097-5G:4548173154374
459097-25G:4548173154367
459097-BULK:
459097-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deprotection of t-butyldimethylsiloxy (TBDMS) protecting group with catalytic copper (II) chloride dihydrate.
Ping Z, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 11(19), 753-756 (2000)
Regeneration of carbonyl compounds from semicarbazones by copper (II) chloride dihydrate.
Ram RN and Varsha K.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5829-5832 (1991)
Sebastian Müller et al.
PloS one, 13(11), e0206764-e0206764 (2018-11-07)
The clinically approved drug metformin has been shown to selectively kill persister cancer cells through mechanisms that are not fully understood. To provide further mechanistic insights, we developed a drug surrogate that phenocopies metformin and can be labeled in situ
María S Islas et al.
Inorganic chemistry, 53(11), 5724-5737 (2014-05-16)
A new Cu(II) complex with the antihypertensive drug telmisartan, [Cu8Tlm16]·24H2O (CuTlm), was synthesized and characterized by elemental analysis and electronic, FTIR, Raman and electron paramagnetic resonance spectroscopy. The crystal structure (at 120 K) was solved by X-ray diffraction methods. The
Bin Wu et al.
Carbohydrate research, 351, 68-73 (2012-03-01)
Two new glucoside esters 1 and 2 were produced as stress metabolites in the fresh leaves of Portulaca oleracea, in response to abiotic stress elicitation by CuCl(2). A new sugar ester (3) and two known compounds (4 and 5) were