Merck
215392
Sigma-Aldrich
過塩素酸銅(II) 六水和物
98%
別名:
過塩素酸第二銅 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(ClO4)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
370.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
密度
2.225 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Cu.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過塩素酸銅六水和物の単斜晶系構造は、X-線回折によって解析されました。 この製品は、5-メチルイソフタルアルデヒドと1,3-ジアミノプロパンとの反応の間に触媒として使用することができます。 アセトニトリルの中で過塩素酸銅六水和物と反応させたベンズアルデヒドセミカルバゾンは、対応する1,2,4-トリアゾリン-5-オンを生成することができます。
アプリケーション
  • Methanol[1-(methoxymethanimidoyl)-2-(pyridin-2-ylmethyl)guanidine]bis(perchlorato)copper(II).:この研究では、材料科学および触媒の用途の可能性のある新しい銅(II)錯体の合成および結晶構造を報告しています。その反応性およびさまざまな化学的プロセスにおける利用の可能性を理解するために不可欠な、錯体の構造的特性評価に研究の重点が置かれています(Meenongwa et al., 2012)。
  • Oxidative cleavage of DNA by a dipyridoquinoxaline copper(II) complex in the presence of ascorbic acid.:この研究では、酸化的DNA開裂における銅(II)錯体の触媒活性について探索しています。研究結果では、生化学的研究およびDNA操作および分析のための新しい触媒過程の開発において、この錯体の用途の可能性があることが示されています(Santra et al., 2002)。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215392-500G:4548173116808
215392-5G:4548173116815
215392-100G:4548173116792
215392-VAR:
215392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The crystal structure of copper perchlorate hexahydrate, Cu (ClO4) 2? 6 H20.
Mani NV and Ramaseshan S
Zeitschrift fur Kristallographie, 115(1-6), 97-109 (1961)
Sze-Wing Ng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-01)
A new tetradentate mixed aza-thioether macrocyclic ligand 2,6-dithia[7](2,9)-1,10-phenanthrolinophane ([13]ane(phenN2)S2) was successfully synthesized. Reacting metal precursors [Fe(CH3CN)2(OTf)2], Ni(ClO4)2·6H2O, and Cu(ClO4)2·6H2O with one equivalent of [13]ane(phenN2)S2 afforded [Fe([13]ane(phenN2)S2)(OTf)2] (1), [Ni([13]ane(phenN2)S2)](ClO4)2 (2(ClO4)2), and [Cu([13]ane(phenN2)S2)(OH2)](ClO4)2 (3(ClO4)2), respectively. The structures of [13]ane(phenN2)S2 and all of
Sabri Ahmed Cherrak et al.
PloS one, 11(10), e0165575-e0165575 (2016-10-28)
Natural flavonoids such as quercetin, (+)catechin and rutin as well as four methoxylated derivatives of quercetin used as models were investigated to elucidate their impact on the oxidant and antioxidant status of human red blood cells (RBCs). The impact of
A study of the mechanism of the oxidative cyclization of benzaldehyde semicarbazones induced by cupric perchlorate in acetonitrile
Noto R, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(4), 1277-1282 (1995)
Complexes of binucleating ligands. III. Novel complexes of a macrocyclic binucleating ligand.
Pilkington NH and Robson R
Australian Journal of Chemistry, 23(11), 2225-2236 (1970)
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。