Merck
366587
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸銅(II) 水和物
別名:
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(BF4)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
237.16 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
組成
Cu(II), 19-22%
濃度
≤25.8% Cu (EDTA titration)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI Key
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラフルオロホウ酸銅(II)水和物は、化学選択的なアミンのN-tert-ブトキシカルボニル化のための触媒として、ジ-tert-ブチルジカーボネートとともに使用可能です。この生成物は、電子および磁気特性の研究に適用されるホモ金属三核ヘテロスコーピオン酸錯体の出発物質です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366587-250G:4548173140568
366587-VAR:
366587-BULK:
366587-50G:4548173140575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper(II) tetrafluoroborate as a novel and highly efficient catalyst for N-tert-butoxycarbonylation of amines under solvent-free conditions at room temperature
Chankeshwara SV, et al.
Tetrahedron Letters, 47(7), 1087-1091 (2006)
Jin Shen et al.
Nature communications, 11(1), 6259-6259 (2020-12-09)
Three-dimensional metal-organic frameworks (MOFs) are cutting-edge materials in the adsorptive removal of trace gases due to the availability of abundant pores with specific chemistry. However, the development of ideal adsorbents combining high adsorption capacity with high selectivity and stability remains
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally