アプリケーション
カルボニル化合物へのトリメチルシリルシアニドの効率的な付加反応を触媒します。
触媒としての用途:
- マンニッヒ反応
- アンヌレーション的アミノ化
- フリーデル-クラフツ反応
- ヘンリー反応
- 超原子価よう素試薬が介在するカルバゾールの調製
- カルバゾールの合成反応のための分子内酸化的C-N結合形成
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283673-25G:4548173935676
283673-VAR:
283673-BULK:
283673-5G:4548173935683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of agricultural and food chemistry, 65(32), 6912-6918 (2017-07-19)
Utilization of renewable biomass to partly replace the fossil resources in industrial applications has attracted attention due to the limited fossil feedstock with the increased environmental concerns. This work introduced a modified Wacker-type oxidation for transformation of unsaturated fatty acids/esters
Tetrahedron Letters, 39, 3823-3823 (1998)
Chemical reviews, 119(4), 2611-2680 (2018-12-06)
The reduction of nitro compounds to the corresponding amines is one of the most utilized catalytic processes in the fine and bulk chemical industry. The latest development of catalysts with cheap metals like Fe, Co, Ni, and Cu has led
Chemistry, an Asian journal, 15(6), 852-859 (2020-02-06)
In the urge of designing noble metal-free and sustainable electrocatalysts for oxygen evolution reaction (OER), herein, a mineral Digenite Cu9 S5 has been prepared from a molecular copper(I) precursor, [{(PyHS)2 CuI (PyHS)}2 ](OTf)2 (1), and utilized as an anode material
Inorganic chemistry, 58(19), 13007-13019 (2019-09-25)
The structure of the copper complex of the 6-((1-butanethiol)oxy)-tris(2-pyridylmethyl)amine ligand (Cu-tmpa-O(CH2)4SH) anchored to a gold surface has been investigated. To enable covalent attachment of the complex to the gold surface, a heteromolecular self-assembled monolayer (SAM) of butanethiol and a thiol-substituted