アッセイ
≥99.7% trace metals basis
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
銅(I)トリフラートトルエン錯体は、クロスカップリング反応用の銅ベースの触媒です。
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513512-5G:4548173942933
513512-VAR:
513512-BULK:
513512-1G:4548173942926