Merck
190500
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジメチルシリルクロリド
reagent grade, 97%
別名:
tert-ブチル(クロロ)ジメチルシラン, tert-ブチルジメチルクロロシラン, TBDMSCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
505999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI Key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
tert-ブチルジメチルシリルクロリド(TBDMSCl)は、アルコール、アミン、アミド、およびさまざまなカルボン酸の多目的保護試薬として使用できる有機ケイ素化合物です。また、α-ブロモニトロアルカンおよびオレフィン由来のイソキサゾリンN-オキシドの調製にも用いられます。TBDMSClは、Ag/ZnO/グラフェンベースのナノコンポジットのシリコン基板を形成する前駆体として使用され、水素製造に有効な光触媒システムを形成します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
190500-100G:
190500-1KG:
190500-BULK:
190500-VAR:
190500-5G:
190500-25KG:
190500-25G:
190500-10KG:
190500-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New approach for the synthesis of isoxazoline-N-oxides
Kunetsky RA, et al.
Organic Letters, 5(25) (2003)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)
Roman A Kunetsky et al.
Organic letters, 5(25), 4907-4909 (2003-12-05)
A strategy for the synthesis of isoxazoline-N-oxides (cyclic five-membered nitronates) from primary nitro compounds and olefins is described. The key step of the process involves 1,3-dipolar cycloaddition of corresponding 1-bromosilyl nitronates with alkenes. [reaction: see text]
Handbook of Reagents for Organic Synthesis, Activating Agents and Protecting Groups Handbook of Reagents for Organic Synthesis, Activating Agents and Protecting Groups, 1999
Makino T and Toyota S
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 78(5), 917-928 (2005)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 125-125 (1993)