グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI Key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
06735-1G-KC:
06735-10G:
06735-10X1G:
06735-VAR:
06735-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs