Merck
44795
Supelco
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
別名:
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H33NOSi2
CAS番号:
分子量:
287.59
Beilstein:
2096003
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI Key
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)