製品名
N-tert-ブチルジメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド+1% tert-ブチルジメチルクロロシラン, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
含みます
1% TBDMSCl
官能基
amine
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI Key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
375934-BULK:
375934-VAR:
375934-5ML:
375934-1ML:
375934-10ML:
375934-1G:
375934-250MG:
375934-10X1ML:
375934-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs