product name
MTBSTFA(+1% t-BDMCS), (with 1% t-BDMCS), ampule of 5 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
グレード
analytical standard
品質水準
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
包装
ampule of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI Key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 大気粒子中の医薬品物質: 予備評価。: この研究では、MTBSTFA などの誘導体化剤を含む可能性のある分析方法を使用して、環境粒子状物質中の医薬品化合物の存在を調査します。空気サンプル中のこれらの物質の検出は、健康への影響と環境への残留の可能性を示唆しています(Cecinato et al., 2017)(Cecinato et al., 2017)。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M-108-5X1ML:
試験成績書(COA)