Merck
保護・脱保護試薬
2-ベンジルオキシ-1-メチルピリジニウム トリフラート:空気中で安定な活性化ピリジニウム塩であり、アルコールを中性条件下で温和にベンジル化します
天然物などの多段階合成によくある問題の1つが、ある官能基を特定の試薬と反応しないようにしながら、別の官能基はさらに化学的合成に利用できるようにしておく必要があるということです。多官能基性産物の複雑な合成では大きな進歩が遂げられたにも関わらず、官能基変換における化学選択性は未だに有機合成における重要な課題となっています。残念ながらどのような状況、どのような官能基であっても使用できる完璧な保護基はありません。したがって、さまざまな条件下で適用でき、脱保護試薬により簡単に除去できるような、選択的かつ効率的な保護試薬の便利なツールボックスが求められているのです。   
詳しくはこちら
Sigma-Aldrichは、お客様にブレイクスルーをこれまでになく身近に感じていただけるよう、アルコール保護基、アミン保護基、カルボニル保護基、カルボン酸保護基、リン酸保護基、および末端アルキン保護基の比類ないポートフォリオを提供しています。注目の保護・脱保護試薬:
  • Dudley試薬は、中性条件下でアルコールをベンジル化できます。トリクロロアセトイミド酸アリルおよびトリクロロアセトイミド酸4-メトキシベンジルも、さまざまな合成アプリケーションにおけるアルコールの保護に広く使用されています。
  • エチニルナフタレンは、ベンジルエーテルと比べて、直交反応性のある炭化水素上の水酸基を立体的に目立たずに保護します。
  • (2-トリメチルシリル)エタンスルホニル(SES)基は、SES塩化物を介してアミンを保護するために使用されます。あるいは、SES-NH2を使用して、SES保護されたアミンの機能を分子に直接導入することができます。
  • Heller-Sarpong試薬は、ジアゾアルカンとWeinrebアミドのプロトコルの実用的代替法として、化学選択性の高いエステル化とアミド化を促進します。
  • 私たちのフルオラス保護基はいくつかの目的で用いられ、例えば保護基として機能し、製品設計や合成過程での精製を容易にする一時的なフルオラスタグとして使用できます。
合成の終了時に保護基を除去できることも同様に重要です。Sigma-Aldrichが提供する脱保護試薬のポートフォリオは、お客様が目的の分子に到達し、科学の新たなステージへと到達するのに役立つでしょう。