Merck
20533
Supelco
PTFE製チューブ
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
別名:
チュービング、PTFE、外径1/4インチ×25F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115720
物質
PTFE (TFE)
PTFE tubing
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
チューブ類L × 外径 × 内径
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
240°Cの最高温度
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、摩擦係数が低い、最も高い潤滑性を持つポリマーです。 PTFEチューブは、優れた疎水性、化学的不活性、および耐高圧性を持つため選ばれています。 光ファイバーの保護に適しています。
アプリケーション
PTFEチューブは、Phytophthora infestans(ジャガイモ疫病菌)やFusarium coeruleum(フザリウム属菌)を播種したジャガイモ塊茎から得られる揮発性有機化合物のガスクロマトグラフィー質量分析においてガス管をポートへ接続するのに使用される可能性があります。
Jan Code
20533:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
BRAND® tubing I.D. 4, O.D. 6, W 1.0 mm
BR143356
BRAND® tubing
Tania Nolan, Stephen A. Bustin
PCR Technology: Current Innovations, 164-164 (2013)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
De Lacy Costello, B. P. J., et al.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)
Buddy D. Ratner et. Al.
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
K. T. V. Grattan, B.T. Meggitt
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1999)