物質
silicone
メーカー/製品名
BRAND 143356
内径
4
L
25 m
外径
6
W
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)