Merck
56750
Sigma-Aldrich
イミダゾール
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
flakes
powder or crystals
強熱残分(900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イミダゾールは、平面5員環構造の芳香族複素環化合物です。酸性のNHと塩基性の窒素原子が両方存在する両性化合物です。イミダゾールは、天然物や生物活性分子、イオン性液体、イミダゾリウムをはじめとする多くの重要な分子の必須成分です。さまざまな薬物分子を合成するための構成要素として機能します。
アプリケーション
イミダゾールは、以下の触媒として使用できます:      
  • DMF中のシリルクロリド存在下でのアルコール、カルボン酸、アミンのシリル化     
  • トリフェニルホスファイトを用いたペプチド結合
  • 対応するカルボン酸とホスゲンからの酸塩化物調製
本製品は、以下の反応にも使用できます:      
  • アルコールのヨウ化物への変換に使用されるイミダゾール-PPh3/I2触媒システム      
  • イミダゾール-PPh3/I2は、ジオールの脱酸素反応に使用されます。
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
その他情報
アスパラギン酸やグルタミン酸の滴定に用いられます
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56750-BULK:
56750-1KG:
56750-500G:
56750-6X500G:
56750-VAR:
56750-6X1KG:
56750-6X100G:
56750-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Three 3D Coordination Polymers Constructed by Cd (II) and Zn (II) with Imidazole-4, 5-Dicarboxylate and 4, 4 `-Bipyridyl Building Blocks
WG Lu, et al.
Crystal Growth & Design, 6, 564-571 (2006)
Novel palladium imidazole catalysts for Suzuki cross-coupling reactions
CJ Mathews, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 206, 77-82 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 523-524 (1994)
Z. Anal. Chem., 261, 38-38 (1972)
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human