Merck
1336500
USP
イミダゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
imidazole
メーカー/製品名
USP
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Imidazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clotrimazole
  • Clotrimazole Topical Solution
  • Perindopril Erbumine
  • Moexipril Hydrochloride
  • Clotrimazole Vaginal Inserts
  • Sildenafil Citrate
  • Clotrimazole Lozenges
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1336500-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Perindopril Erbumine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(4) (2023)
Clotrimazole Vaginal Inserts
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 1123-1123 (2016)
Clotrimazole Topical Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 1122-1122 (2016)
Moexipril Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 2992-2992 (2020)
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
プロトコル
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.