Merck
I0086000
イミダゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
imidazole
メーカー/製品名
EDQM
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0086000-100MG:
I0086000:
I0086000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriel T M Mashabela et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(70), 7714-7716 (2013-07-24)
OvoA is an iron(II) dependent sulfoxide synthase which catalyzes the first step in ovothiol A biosynthesis. This enzyme sulphurizes the C5 position of the imidazole side chain of L-histidine. We report the substrate specificity profile of this catalyst and present
Aviva Levina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(11), 3609-3619 (2013-01-31)
An anti-metastatic drug, NAMI-A ((ImH)[Ru(III) Cl4 (Im)(dmso)]; Im=imidazole, dmso=S-bound dimethylsulfoxide), and a cytotoxic drug, KP1019 ((IndH)[Ru(III) Cl4 (Ind)2 ]; Ind=indazole), are two Ru-based anticancer drugs in human clinical trials. Their reactivities under biologically relevant conditions, including aqueous buffers, protein solutions
Eleonora Petryayeva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 977-987 (2013-01-10)
Methods have been developed for the solid-phase detection of nucleic acids using mixed films of quantum dots (QDs) and oligonucleotide probes in microtiter plates. Polystyrene microwells were functionalized with multidentate imidazole ligands to immobilize QDs. Oligonucleotide hybridization was transduced using
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
Ching-Wen Lin et al.
Biomaterials, 34(17), 4387-4393 (2013-03-13)
Chemically modified antisense RNA oligonucleotides (antagomir) offer promise for cancer therapies but suffer from poor therapeutic effect after systemic administration. Chemical modification or loading in degradable hydrogels can offer improvements in the accuracy and efficacy for sustained delivery at specific