Merck
Y0001326
イミダゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
ondansetron
メーカー/製品名
EDQM
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001326:
Y0001326-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
E Rosalie Witjas-Paalberends et al.
The Journal of physiology, 592(15), 3257-3272 (2014-06-15)
The first mutation associated with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the R403Q mutation in the gene encoding β-myosin heavy chain (β-MyHC). R403Q locates in the globular head of myosin (S1), responsible for interaction with actin, and thus motor function of myosin.
Patricia Lassaux et al.
PloS one, 9(4), e94981-e94981 (2014-04-15)
Type IV pili are surface-exposed filaments and bacterial virulence factors, represented by the Tfpa and Tfpb types, which assemble via specific machineries. The Tfpb group is further divided into seven variants, linked to heterogeneity in the assembly machineries. Here we
Daan de Gouw et al.
PloS one, 9(8), e105011-e105011 (2014-08-19)
Pertussis is a highly infectious respiratory disease of humans caused by the bacterium Bordetella pertussis. Despite high vaccination coverage, pertussis has re-emerged globally. Causes for the re-emergence of pertussis include limited duration of protection conferred by acellular pertussis vaccines (aP)
Alexandar L Hansen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), E1705-E1712 (2014-04-16)
The histidine imidazole side chain plays a critical role in protein function and stability. Its importance for catalysis is underscored by the fact that histidines are localized to active sites in ∼ 50% of all enzymes. NMR spectroscopy has become