Merck
1478618
USP
Ondansetron Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
153862
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ondansetron
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI Key
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ondansetron Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ondansetron
  • Ondansetron Hydrochloride
  • Ondansetron Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1478618-30MG:
試験成績書(COA)