安全性情報
1134324
USP
シプロフロキサシンエチレンジアミン類縁体
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-[(2-アミノエチル)アミノ]-1-シクロプロピル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16FN3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
341.77
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ciprofloxacin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
InChI Key
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ciprofloxacin Injection
  • Ciprofloxacin
  • Ciprofloxacin Tablets
  • Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
  • Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
  • Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
  • Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1134324-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ciprofloxacin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 1015-1015 (2017)
Ciprofloxacin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4), 1012-1012 (2018)
Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3) (2020)
Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 1017-1017 (2015)
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.