Merck
PHR1044
Supelco
シプロフロキサシン HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
シプロフロキサシン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18FN3O3 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
385.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 929
traceable to Ph. Eur. C2190000
traceable to USP 1134335
APIファミリー
ciprofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
InChI Key
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シプロフロキサシンHClはフルオロキノロン抗生剤で、グラム陽性および陰性菌に対する幅広い抗菌活性を示します。
品質管理に適用される認定医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
シプロフロキサシンは、高い効力、最小限の毒性、および広域スペクトルの抗菌活性を示すナリジクス酸の第2世代キノロン類似体のクラスに分類されます。非経口投与と経口投与の両方が可能です。尿路、気道や消化管の広範囲の感染症、ならびに皮膚や軟部組織感染症の治療に用途があります。
品質管理に適用するための医薬品二次標準は医薬品研究室および製造者に、自社(所)内での作業標準作成のための便利で費用効果の高いオプションを提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
シプロフロキサシンHClは、高収率のナノウェル抗生物質感受性試験装置と組み合せて、被験化合物として使用され、抗菌剤としての有効性が検証され、これにより細菌増殖を防ぎました。 また、逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)を用いて、製剤中および血清試料中のシプロフロキサシンHClの測定における標準物質として使用できる可能性があります。
塩酸シプロフロキサシンは、クロマトグラフィー法および化学発光検出により医薬製剤および生体サンプル中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を参照するには、下のスロットのLRAB3671にアクセスしてください。これは証明書の例であり、貴社が受け取るロットではありません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
91033-1G-BULK:
PHR1044-1G:
PHR1044-1G-PW:
PHR1044-1G-BULK:
91033-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous determination of ciprofloxacin hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate in eye drops by HPLC
Katakam P and Sireesha KR
Journal of Chemistry, 9(3), 1077-1084 (2012)
Chemiluminescence determination of some fluoroquinolone derivatives in pharmaceutical formulations and biological fluids using [Ru (bipy)32+]-Ce (IV) system
Aly FA, et al.
Talanta, 53(4), 885-893 (2001)
Bacterial nanoscale cultures for phenotypic multiplexed antibiotic susceptibility testing
Weibull E, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 52(9), 3310- 3317 (2014)
Łukasz Szczupak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(5), 1403-1415 (2019-12-19)
The synthesis, characterization and biological activity of six bioorganometallic conjugates of ciprofloxacin with ferrocenyl, ruthenocenyl and cymantrenyl entities are described. Their antimicrobial activities were investigated against Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria and bloodstream forms of Trypanosoma brucei. Furthermore, the morphological changes
H Maertens et al.
BMC microbiology, 20(1), 155-155 (2020-06-13)
Quaternary ammonium compound based disinfectants are commonly used in pig and poultry husbandry to maintain farm hygiene. However, studies have shown that subinhibitory concentrations of these disinfectants may increase antibiotic resistance. Investigation of antibiotic susceptibility is usually assessed via the