certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000198
traceable to USP 1134313
APIファミリー
ciprofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI Key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ciprofloxacin is grouped under the class of second generation of quinolone analogs of nalidixic acid that exhibits high potency, minimal toxicity and a broad-spectrum antibacterial activity. It can be administered both parenterally and orally. It finds applications in the treatment of broad range of infections of the urinary tract, respiratory tract and gastrointestinal tract, as well as skin and soft tissue infections.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PHR1167-1G-PW:
PHR1167-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.