certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001252
traceable to USP 1392454
APIファミリー
meropenem
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メロペネムは、半合成1β-メチルカルバペネム抗生物質の一種です。きわめて広い抗菌作用スペクトルを示し、腎デヒドロペプチダーゼ-I(DHP-I)に対する安定性が高いことで知られています。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1772-500MG:
PHR1772-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック