Merck
I5502
Sigma-Aldrich
イソプロピル β-D-1-チオガラクトピラノシド
≥99% (TLC)
別名:
IPTG, イソプロピル β-D-チオガラクトシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O5S
CAS番号:
分子量:
238.30
Beilstein:
4631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
10.0-22.0% Dioxane
white to off-white
mp
120 -122  °C ((248 - 252 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI Key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
IPTGは、β-ガラクトシダーゼ活性の発現誘導が必要なクローニングの際に用いられます。大腸菌中のlacオペロンの発現を誘導させる組み換えコロニーのblue-white selectionの際に、X-GalまたはBluo-Gal とともに用います。β-ガラクトシダーゼをコードしているlacZ遺伝子を抑制しているlacIリプレッサーに結合してコンホメーションを変化させ、その抑制を妨げます。
その他情報
代謝されないグルコースのアナログです。
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
再構成
IPTGを水に溶解しフィルター滅菌してストック溶液 (0.1 M)を作成します。プレート中の最終濃度は0.2 mMです。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardExclamation markHealth hazard
シグナルワード
WarningDanger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I5502-5G:4.548173200194E12
I5502-10G:4.54817320017E12
I5502-1G:4.548173200187E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Therese Wohlschlager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), E2787-E2796 (2014-06-01)
Effector proteins of innate immune systems recognize specific non-self epitopes. Tectonins are a family of β-propeller lectins conserved from bacteria to mammals that have been shown to bind bacterial lipopolysaccharide (LPS). We present experimental evidence that two Tectonins of fungal
Farshid Hadifar et al.
PloS one, 9(10), e108420-e108420 (2014-10-21)
Killed avian influenza virus (AIV) vaccines have been used to control H5N1 infections in countries where the virus is endemic. Distinguishing vaccinated from naturally infected birds (DIVA) in such situations however, has become a major challenge. Recently, we introduced the
Iltaf Ahmed et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3172-3180 (2015-02-24)
There are two known mRNA degradation pathways, 3' to 5' and 5' to 3'. We identified likely pathogenic variants in two genes involved in these two pathways in individuals with intellectual disability. In a large family with multiple branches, we
Laam Li et al.
BMC genomics, 16, 637-637 (2015-08-27)
Legionella pneumophila (Lp) is a water-borne opportunistic pathogen. In water, Lp can survive for an extended period of time until it encounters a permissive host. Therefore, identifying genes that are required for survival in water may help develop strategies to
Tobias Goldmann et al.
The EMBO journal, 34(12), 1612-1629 (2015-04-22)
Microglia are tissue macrophages of the central nervous system (CNS) that control tissue homeostasis. Microglia dysregulation is thought to be causal for a group of neuropsychiatric, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases, called "microgliopathies". However, how the intracellular stimulation machinery in microglia