Merck
772135
Sigma-Aldrich
Phenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O5S
CAS番号:
分子量:
272.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol
mp
93-98 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
OVLYAISOYPJBLU-IIRVCBMXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772135-BULK:
772135-1G:
772135-5G:
772135-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)