Merck
547301
Sigma-Aldrich
Allyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O10
CAS番号:
分子量:
388.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
87-90 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI Key
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
547301-VAR:
547301-1G:
547301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)