Merck
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
別名:
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38O19
CAS番号:
分子量:
678.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
75-78 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
WGK
WGK 3
Jan Code
772356-10G:
772356-VAR:
772356-BULK:
772356-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)