Merck
M6633
Sigma-Aldrich
α-D-マンノースペンタアセタート
別名:
1,2,3,4,6-ペンタ-O-アセチル-α-D-マンノピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22O11
CAS番号:
分子量:
390.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (ivory nut palm)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
溶解性
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
InChI Key
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
詳細
マンノースは単糖類の1種です。
アプリケーション
五酢酸α-D-マンノースは、セレクチンが介する細胞接着の新規合成阻害剤の評価試験において、グリコシル化に使用されました。 また、アルキリデンカルベンC-H挿入を用いたスピロケタールグリコシドへの立体特異的介入を調べる試験でも使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6633-BULK:
M6633-100G:
M6633-1G:
M6633-25G:
M6633-VAR:
M6633-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Duncan J Wardrop et al.
Organic letters, 4(4), 489-492 (2002-02-15)
[reaction: see text] A novel method for the stereospecific preparation of [4.5]spiroketal glycosides utilizing the 1,5 C-H bond insertion of alkylidenecarbenes is described. Treatment of 2-oxopropyl beta-pyranosides A with lithium (trimethylsilyl)diazomethane in THF at -78 degrees C afforded 1,6-dioxaspiro[4,5]decenes B
T P Kogan et al.
Journal of medicinal chemistry, 41(7), 1099-1111 (1998-04-17)
Reports of a high-affinity ligand for E-selectin, sialyl di-Lewis(x) (sLe(x)Le(x), 1), motivated us to incorporate modifications to previously reported biphenyl-based inhibitors that would provide additional interactions with the protein. These compounds were assayed for the ability to inhibit the binding