アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D ≥+98°, c = 1 in ethanol
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI Key
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-D(+)-グルコースペンタアセテートは、1,2,3,4,6-ペンタ-O-アセチル-α-D-グルコピラノースとも呼ばれ、有機合成において幅広い用途のあるアセチル化糖です。
アプリケーション
α-D(+)-グルコースペンタアセテートは、振動円二色性(VCD)などの分光学的手法により炭水化物の立体化学を研究するためのモデル化合物として使用されます。また、ガスクロマトグラフィーによる単糖類および多糖類の成分分析の標準としても使用されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2354-BULK:
G2354-25G:
G2354-100G:
G2354-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of polysaccharides and monosaccharides in the root mucilage of maize (Zea mays L.) by gas chromatography
Journal of Chromatography A, 831, 267-276 (1999)
Acetate groups as probes of the stereochemistry of carbohydrates: a vibrational circular dichroism study
Carbohydrate Research, 322, 135-141 (1999)
Archives of biochemistry and biophysics, 381(1), 61-66 (2000-10-06)
Hepatocytes from fed rats were incubated for 120 min in the presence of alpha-D-[1,2-13C]glucose pentaacetate (1.7 mM), both D-[1,2-13C]glucose (1.7 mM) and acetate (8.5 mM), alpha-D-glucose penta[2-13C]acetate (1.7 mM), or D-[1,2-13C]glucose (8.3 mM). The amounts of 13C-enriched L-lactate and D-glucose
Monosaccharide esters: new tools in biomedical research.
Molecular genetics and metabolism, 65(2), 129-142 (1998-10-27)
Carbohydrate research, 330(4), 459-468 (2001-03-28)
We describe the synthesis of some 3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl D-glycopyranosides by reaction of tert-butylhydroquinone with beta-D-pentaacetyl-glucose, beta-D-pentaacetyl-galactose, 2-acetamido- and 3,4,6-tri-O-acetyl-2-butanamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl chlorides as well as the formation of anomeric 3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl 4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-D-erythro-hex-2-eno-pyranosides by reaction between tert-butylhydroquinone and 3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. All compounds, except 3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl alpha- and